Learn More
Aalborg™ Durchflussmesser
Der Aalborg™ PWE Flügelrad-Durchflussmesser misst den Flüssigkeitsfluss, indem er die Flüssigkeit durch das Gerät fließen lässt, wodurch das Flügelrad gedreht wird.
Marke:  Aalborg™ PWE06P-ELR-B2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708628
  • 1315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unterstützt bis zu 23 technische Einheiten (einschließlich einer anwenderdefinierten)
  • Zwei programmierbare Zählwerke (Haupt- und Pilotzähler) zeigen das gesamte Flüssigkeitsvolumen an
  • Programmierbare obere und untere Durchflussalarmgrenzen mit voreingestelltem Verzögerungsintervall
  • Programmierbare obere und untere Temperaturalarmgrenzen mit voreingestellten Verzögerungsintervallen (optional)
  • Zwei anwenderprogrammierbare optisch isolierte Ausgänge
  • Vom Anwender (über Jumper) auswählbare analoge Durchfluss- und Temperaturausgänge mit 0-5 VDC oder 4-20 mA (optional)
  • Durchflussimpulsausgang (3.3 VDC CIMOS)
  • Digitale Schnittstelle (RS-232 oder RS-485)
  • Multi-Drop-Fähigkeit von bis zu 256 Einheiten (RS-485 optional)
  • Umfangreiche Selbstdiagnose mit LCD-Anzeige (optional)
  • Lokales Tastenfeld und LCD-Anzeige mit 2 x 16 Zeichen sowie einstellbarer Hintergrundbeleuchtung (optional)
  • Wetterfestes Gehäuse gemäß IP65
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussmesser
10 bar (150 psi)
±0,25% (Endwert)
Kalibriert auf 1 cSt (Wasser)
± 1 %
0,3 bis 38 LPM
-10°bis 70 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen