missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Durchflussbehälter für WTW™ pH-Elektroden
Marke: WTW™ 108060
428.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
97 ml | |
Durchflussbehälter | |
Für Reinstwasser-Messung |
Durchsichtig | |
pH-Elektroden, LTA 01- und LR 325/01-Leitfähigkeitszellen, TFK 150- und TFK 530-Temperatursonden | |
PVC |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WTW™ Durchflussbehälter für WTW™ pH-Elektroden > Fassungsvermögen: 97 ml; Farbe: Transparent; Material: PVC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur