Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS
Highly pure Suprasil™ quartz glass flow-through cuvette for absorbance, transmission, and fluorescence measurements and designed with 2 FEP tubing screw connections.
1187.14 CHF - 1210.26 CHF
Spezifikation
Material | Suprasil Quartz |
---|---|
Enthält | Two Screw Connections, FEB Tubing |
Menge | 1/Pk |
Wavelength Range | 200 - 2500 mm |
Höhe (metrisch) | 35 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859824
|
Hellma
176-760-15-40 |
550 μL | 10 x 5 mm |
1187.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15786962
|
Hellma
176-765-85-40 |
110 μL | 10 x 1 mm |
1210.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Integrated screw connections for FEP tubing
Spezifikation
Suprasil Quartz | |
1/Pk | |
35 mm |
Two Screw Connections, FEB Tubing | |
200 - 2500 mm | |
12.5 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS