Learn More
Hellma Durchflusszelle, 131-QS
Hochreine Suprasil™ Quarzglasdurchflussküvette für Fluoreszenzanalysen, entwickelt mit Einlass-/Auslassröhrchen.
Marke:  Hellma 131-10-40
Artikelnummer. 10289611
  • 584.73 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-11-2025
Beschreibung
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • Integrierte Einlass-/Auslassrohre
Spezifikation
Spezifikation
3300 μl
10 mm
1/Pckg.
200 – 2500 nm
12,5 mm
Suprasil-Quarz
Einlass/Auslassröhrchen
10 x 10 mm
45 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma Durchflusszelle, 131-QS > Weglänge: 10 x 10 mm