Learn More
IKA™ FLOW System
Die Flusschemie ist mit IKA FLOW einfach und erschwinglich. Ihr Geheimnis: Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Geräten für die Durchflusschemie kaufen Sie einfach nur den erforderlichen Teil des Geräts.
Marke: IKA™ 0020100742
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der tragbare IKA FLOW ist ein Aufsatz, der in Kombination mit Ihrem IKA Magnetrührer RCT digital einen Durchflusschemiereaktor bildet. Darüber hinaus wurde er für die Verwendung mit einer beliebigen Abzugsgasquelle (mit einem 6 mm-Druckschlauch und einem Adapter für typische Abzugsgaslieferungen) wie Druckluft oder Stickstoff entwickelt.
- Der Lieferumfang von IKA FLOW umfasst neben der Befestigung eine Glasflasche, einen Mischchip, Stützschrauben, drei Ein- und Aus-Ventile, einen Heizblock, vier Scheibenreaktoren und ein markiertes Schlauchset.
- Koppeln Sie IKA FLOW mit der digitalen RCT Rührerheizplatte.
- Lieferumfang
- IKA FLOW System
- Glasflasche
- Heizblock
- CDR.PP Standard (4 St.)
- Kapillarset
- Schlauchsatz
Spezifikation
500 ml | |
2,7 kg | |
Glasflasche, Mischchip, Stützschrauben, drei Ventile, Heizblock, vier Scheibenreaktoren, markiertes Schlauchset |
Edelstahl 304, Nylon (PA) | |
Digitaler IKA RCT-Magnetrührer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ FLOW System > Durchflusssystem; zur Verwendung mit: Digitaler IKA RCT-Magnetrührer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur