Learn More
JULABO™ Durchflussmesser CORIOLIS 1
Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 150 °C. Dieses Durchflussmessgerät kann mit JULABO™ Thermal HL30, HL60, HL90, Wasser-Glykol-Gemischen, Fluorinert™, für PRESTO™ Modelle verwendet werden.
15130.00 CHF - 15890.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Anschlüsse | M30 x 1,5 Stecker |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | JULABO™ PRESTO™ Modelle |
Kennwerte der Stromversorgung | 100–230 V/50–60 Hz |
Temperatur (metrisch) | -40°bis +150 °C |
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940247
|
JULABO™
8980735 |
DN 15 |
15130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950247
|
JULABO™
8980736 |
DN 25 |
15890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Messtechnik: Coriolis
- Geeignete Flüssigkeiten: Thermo HL30 , HL60 , HL80 , Wasser-Glykol, Fluorinert ™
- Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +150 °C
- Genauigkeit: 1,10 bis 0,10 %
- Flussrate: 1 bis 100 l/min
- Flüssigkeitsanschlüsse: M30 x 1,5 Stecker
- Schlauchdurchmesser: DN15
- Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
- Netzstromversorgung: 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
- Stromversorgung und analoges Signalkabel (2,5 m) für den Anschluss an PRESTO™ im Lieferumfang enthalten
- Montiert im Rahmen (Höhe ca. 500 mm)
Spezifikation
Durchflussmesser | |
JULABO™ PRESTO™ Modelle | |
-40°bis +150 °C |
M30 x 1,5 Stecker | |
100–230 V/50–60 Hz |