Learn More
JULABO™ Durchflussmesser CORIOLIS 1
Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 150 °C. Dieses Durchflussmessgerät kann mit JULABO™ Thermal HL30, HL60, HL90, Wasser-Glykol-Gemischen, Fluorinert™, für PRESTO™ Modelle verwendet werden.
Marke: JULABO™ 8980736
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messtechnik: Coriolis
- Geeignete Flüssigkeiten: Thermo HL30 , HL60 , HL80 , Wasser-Glykol, Fluorinert ™
- Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +150 °C
- Genauigkeit: 1,10 bis 0,10 %
- Flussrate: 1 bis 100 l/min
- Flüssigkeitsanschlüsse: M30 x 1,5 Stecker
- Schlauchdurchmesser: DN15
- Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
- Netzstromversorgung: 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
- Stromversorgung und analoges Signalkabel (2,5 m) für den Anschluss an PRESTO™ im Lieferumfang enthalten
- Montiert im Rahmen (Höhe ca. 500 mm)
Spezifikation
Durchflussmesser | |
M30 x 1,5 Stecker | |
JULABO™ PRESTO™ Modelle | |
100–230 V/50–60 Hz | |
DN 25 |
3,01 bis 0,10 % | |
300 LPM | |
CORIOLIS 1 DN25 | |
-40°bis +150 °C | |
18,5 kg |