Learn More
Kartell™ Strömungsanzeiger, mit Kugel, SAN, für Schlauch ID=6,5-10mm ,VE=1
Ideale Methode zur Überwachung von Flüssigkeitsrichtung, -fluss und -farbe. Kartell™ Durchflussanzeigekugel kann horizontal oder vertikal verwendet werden; die Geschwindigkeit der Kugel ist proportional zum Durchfluss.
Marke:  Kartell™ 0053800
Artikelnummer. 11318773
  • 21.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Für Flüssigkeitsdurchflussvolumen von 50 ml/min in horizontaler Position
  • Für Flüssigkeitsdurchflussvolumen von 140 ml/min in vertikaler Position
  • Mindestluftstrom 3 l/min horizontal
  • Mindestluftstrom 8 l/min vertikal
  • Rotationsgeschwindigkeit der Kugel proportional zum Durchfluss
  • Nicht zu verwenden für korrosive Flüssigkeiten oder bei Temperaturen über 50 °C
  • Verbindungsstück hat einen Außendurchmesser von 6.5 bis 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusskugelanzeige
Für Flüssigkeitsfluss ab 50 ml/min in horizontaler Position und 140 ml/min in vertikaler Position
102 mm
50 ml/min
57 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Strömungsanzeiger, mit Kugel, SAN, für Schlauch ID=6,5-10mm ,VE=1 > Luftdurchflussratenbereich: 50 ml/min