Learn More
Flow Cup Viskositätsstandards
Diese Standards sind speziell für den Einsatz in DIN-, Ford-, ISO-, Shell- und Zahn-Durchflussbechern konzipiert. Zertifiziert bei 20 °C und 25 °C; jeder Wert wird gemäß ASTM D2162 für die Viskositätsmessung und ASTM D1480 für die Dichtemessung geprüft und nach den internationalen Normen BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert.
Marke: Paragon Scientific C350
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Hergestellt gemäß ASTM D2162, der primären Methode für Viskosität
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
1194 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C | |
500 ml |
Nennwerte angegeben