Learn More
Flow Cup Viskositätsstandards
Diese Standards sind speziell für den Einsatz in DIN-, Ford-, ISO-, Shell- und Zahn-Durchflussbechern konzipiert. Zertifiziert bei 20 °C und 25 °C; jeder Wert wird gemäß ASTM D2162 für die Viskositätsmessung und ASTM D1480 für die Dichtemessung geprüft und nach den internationalen Normen BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert.
Marke:  Paragon Scientific C200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15949959
  • 145.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Hergestellt gemäß ASTM D2162, der primären Methode für Viskosität
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
642.1 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
500 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flow Cup Viskositätsstandards > 557.7 mPa.s
Nennwerte angegeben