Learn More
Cytiva Durchflusszelle
UV-Durchflusszelle
Brand:  Cytiva 18-1128-25
 View more versions of this product
Product Code. 11320262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
UV-Durchflusszelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Durchflusszelle
2 μl
Glas, Titan, Fluorkohlenstoff-O-Ring aus Gummi, Fluorocarbon Rubber O-ring
2 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Durchflusszelle > Fassungsvermögen: 2 μl