Learn More
Florisil, 60 bis 100 Mesh, für Säulenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10174830
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Florisil, 60 bis 100 Mesh, für Säulenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174830
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10174830
Marke: Thermo Scientific Acros 205455000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Florisil, MgO3Si, CAS-Nummer-1343-88-0, 1 kg, weiß, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, 60-100 Mesh, für Säulenchromatographie, Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Namenshinweis 60-100 mesh, for column chromatography
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 500 g
Fieser 01,393; 09,223
Merck Index 10, 5509
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Formelmasse 100.39
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Florisil, 60 bis 100 Mesh, für Säulenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals >