Learn More
3M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kit
Convenient handle options provide versatile cleaning solutions. Unique hook and loop bottom holds 3M™ Doodlebug™ Pads, Sponges and Brushes without the use of adhesives or fasteners.
377.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungsset |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Doodlebug™ Pads, Schwämme und Bürsten |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17128560
|
3M™ Doodlebug™
7000002233 |
6473 K, Tragbarer Padhalter |
377.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17169350
|
3M™ Doodlebug™
7100193869 |
6474 K, Padhalter mit Schwenkkopf (Universalstange) |
437.00 CHF
6 Sets |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal for maintenance of hard to reach areas
- Efficient and versatile floor cleaning tool
- Use the included white pad for polishing operations, and the brown pad for stripping
- Pads are highly durable and easy to clean
Spezifikation
Reinigungsset | |
Braun | |
Reinigung | |
Doodlebug™ Pads, Schwämme und Bürsten |