Learn More
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR4000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
123.08 CHF - 252.01 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | ±3 % |
Float Material | Edelstahl |
Nenndruck | 100 lb./sq. in. |
Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11948034
|
Key Instruments™
FR4A40BVBN |
0.4 bis 5 l/min | N/A | |||||||
11978034
|
Key Instruments™
FR4A42BVBN |
2 to 20 LPM |
252.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11988034
|
Key Instruments™
FR4A43BVBN |
3 to 30 LPM | N/A | |||||||
11998034
|
Key Instruments™
FR4A44BVBN |
4 to 50 LPM | N/A | |||||||
11908044
|
Key Instruments™
FR4A47BLBN |
10 to 100 LPM | N/A | |||||||
Spezifikation
Durchflussmesser | |
Edelstahl | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
165 mm | |
FR4000 | |
34.7 mm | |
Buna-N | |
Standard-Einlassventil |
±3 % | |
100 lb./sq. in. | |
Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung | |
Acryl | |
± 0.5 % | |
Endwert | |
65 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR4000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil