Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel
Halten Sie 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite dieses Racks mit Deckel aus 100 % recyceltem Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 8658-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12368182
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Aufnahme von 0.2 ml Streifen und 1.5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0.5 ml Röhrchen auf der anderen Seite im Thermo Scientific™ FlipStrip Mikroröhrchen-Rack mit Deckel. Das Rack ist zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
  • Fasst 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf einer Seite, 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite
  • Stabile, flache Bauweise mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flipstrip Rack
Nicht autoklavierbar
Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Ja
Flipstrip-Gestell
Gelb
Recycled Plastic
12 Racks
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel > Flipstrip Racks, Yellow