Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel
GREENER_CHOICE
Halten Sie 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite dieses Racks mit Deckel aus 100 % recyceltem Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 8678
248.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11894402
  • 274.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufnahme von 0.2 ml Streifen und 1.5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0.5 ml Röhrchen auf der anderen Seite im Thermo Scientific™ FlipStrip Mikroröhrchen-Rack mit Deckel. Das Rack ist zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
  • Fasst 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf einer Seite, 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite
  • Stabile, flache Bauweise mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flipstrip-Gestell
Nicht autoklavierbar
Mikroröhrchen (0,5 ml), Röhrchen (1,5 ml), Röhrchen (2 ml)
Rechteckig
12 Racks
Flipstrip-Gestell
Orange fluoreszierend
Recycelter Kunststoff
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel > Flipstrip-Racks, fluoreszierendes Orange