Learn More
Abnova™ FLI1 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Friend Integration von Leukämie-Viren 1
Gen-Alias EWSR2, SIC-1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16023505
Unterlagen ansehen
Abnova™
FS0058.100uL
100 μl N/A
N/A
16033505
Unterlagen ansehen
Abnova™
FS0058.200uL
200 μl N/A
N/A
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
EWSR2, SIC-1
2313
Flüssigkeit
Tube
Friend Integration von Leukämie-Viren 1
FLI1
DNA/RNA