Learn More
Abnova™ FLI1 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FS0058.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
EWSR2, SIC-1 | |
2313 | |
100 μl |
Tube | |
Friend Integration von Leukämie-Viren 1 | |
FLI1 | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |