missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semadeni™ Flexico Minigrip™ Bags with Labeling Strip

For easy identification of contents.

Marke:  Semadeni™ F020311

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15809465

  • 51.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Can be written on with ballpoint or felt-tip pen
  • With either 8 mm diameter hanging hole or 8 mm hanging hole with 4 mm diameter ventilation hole
  • Provided in packs of 100
Spezifikation

Spezifikation

Bag
Clear
4 mm diameter ventilation hole
8 mm diameter hanging hole
320 x 230 mm
With labeling strip
Lagerung
Polyethylen
100/pk
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt