Learn More
Esculape Laboratoire™ Flexible Special Rescue Kit
Marke: Esculape Laboratoire™ 7180405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
4 cm | |
Flexible Special Rescue Kit | |
1 Ea. |
9 cm | |
1 survival blanket, 1 face shield mouth to mouth, 2 sterile compresses 20 x 20cm, 1 compression bandage 6 x 250cm, 2 to the disinfecting wipes, 1 pair of Vinyl gloves, first aid kit flexible | |
13 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ Flexible Special Rescue Kit > Height: 13cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur