Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UN260
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung.
Marke: Memmert™ UN260H8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
- Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
- Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
- Für Memmert Öfen
Spezifikation
UN260 Ofen | |
Temperatursensor |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UN260 > Kann verwendet werden mit: UN260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur