Learn More
Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
Marke: Digi-Sense™ 08516-55
Beschreibung
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren.Cole-Parmer™ Digi-Sense™ flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
Alle isolierten Drahtsonden enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff. Isolierte Sonden aus Glasfaser und Keramik haben freiliegende Übergänge und eignen sich zum Einsatz für Hochtemperaturanwendungen. Sonden mit freiliegenden Übergängen werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen, da die freiliegenden Verbindungen der Sonden vom Typ J rosten, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden.- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
- Isolierte Drahtsonden aus Keramikfaser für Hochtemperaturmessungen.
- Allzwecksonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbzeugen konzipiert.
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
Spezifikation
ANSI | |
– 200 bis 311 °C | |
Zur Verwendung mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen | |
11.43 cm |
Temperature Meters | |
Thermoelement-Sonde | |
Standardsonde, Typ K, Mini Conn, 5 in., Spitzendurchmesser .093, GRD, 5 ft. Kabel |