Learn More
Proteintech FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
102.24 CHF - 1009.87 CHF
Spezifikation
Format Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18085155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA109-10
10 Tests
102.24 CHF
10 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18030596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA109-200
100 Tests
1009.87 CHF
200 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18007295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA109-50
50 Tests
475.97 CHF
50 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.