Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
475.97 CHF - 1009.87 CHF
Spezifikation
Format Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18084735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA105-200
100 Tests
1009.87 CHF
200 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18044235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA105-50
50 Tests
475.97 CHF
50 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.