Learn More
OHAUS™ Flex-Systemklemme
OHAUS™ Flex-Systemklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
267.00 CHF - 416.00 CHF
Spezifikation
Typ | Flex-Systemklemme |
---|---|
Material | Vernickelt |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Arm | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Arm | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15732429
|
OHAUS™
30400011 |
Modell CLS-FLEXSM | 305 mm |
339.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15742429
|
OHAUS™
30400012 |
Modell CLS-FLEXBM | 305 mm | N/A | ||||||
15752429
|
OHAUS™
30400013 |
Modell CLS-FLEXLM | 305 mm |
267.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15762429
|
OHAUS™
30400014 |
Modell CLS-FLEXSL | 457 mm |
416.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15772429
|
OHAUS™
30400015 |
Modell CLS-FLEXBL | 457 mm |
359.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15782429
|
OHAUS™
30400016 |
Modell CLS-FLEXLL | 457 mm |
308.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
- Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
Spezifikation
Flex-Systemklemme | |
Vernickelt | |
13 mm |