Learn More
Corning™ Flexible Ablassschläuche
Corning™ flexible Ablassschläuche für das schnelle und präzise Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
13.63 CHF - 24.99 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flexible Dosierkanüle |
---|---|
Beschreibung | Mit Spule |
Material | FEP, Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln |
Enthält | Schutzhülle |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16862120
|
Corning™
6877 |
2,5 bis 10 ml |
13.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16872120
|
Corning™
6878 |
25 bis 100 ml |
24.99 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit Spule
- Inklusive Schutzhülle
Spezifikation
Flexible Dosierkanüle | |
FEP, Polypropylen | |
Schutzhülle |
Mit Spule | |
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln |