Learn More
Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz Artikelnummer.: 17286681
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz
Artikelnummer. 17286681 Alle ansehen Uvex Produkte
Größe 2X
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17286681
Marke: Uvex™ 8940813
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.
  • Material:100 % Polyester
  • Der ideale Partner für das ganze Jahr:Wärmt separat getragen bei kühlen Temperaturen oder bei schlechter Witterung in Kombination mit anderen Wetterjacken
  • Stehkragen und Reißverschlussblende mit Kinnschutz, sichtbarer Reißverschluss aus Kunststoff vorne in der Mitte
  • 1 Brusttasche links und 2 Seitentaschen mit sichtbaren Reißverschlüssen aus Kunststoff, Kontrastnähte, Saum mit Gummizug weitenverstellbar, verlängerter Rücken, hohe Atmungsaktivität, Reflexdetails für bessere Sichtbarkeit
  • Größe:S bis 6XL
  • Pflege: Waschbar bei 30 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bügeln:1 Punkt, nicht chemisch reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Größe 2X
Geschlecht Herren
Material Cotton, Polyester
Farbe Schwarz
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Thermal Jacket
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz >