Learn More
Labcon™ Flache Verschlusskappen für 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Diese flachen Kappen für 50 ml-Zentrifugenröhrchen werden bequem in Beuteln verpackt geliefert.
Marke: Labcon™ 3075-870-006-9
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Labcon™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
USP-Klasse VI | |
Nicht autoklavierbar | |
Im Beutel |
Screw Cap | |
Polyethylen-Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Flache Verschlusskappen für 50 ml-Zentrifugenröhrchen > Flache Verschlusskappen für 50 ml-Zentrifugenröhrchen; Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar; Format: In Beuteln verpackt; Material: Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur