Learn More
Fisherbrand™ RADIATION SHIELD GAMMA FIXED ANGLE 15
Klares optisches Acryl unterstützt die Visualisierung
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S4G
Artikelnummer. 12397187
  • 2130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • 15 cm tiefer gewölbte Basis zur Verwendung mit Sicherheitstabletts
  • Flache Basis, 30 x 45 cm
  • Basis, 30 x 30 cm
Spezifikation
Spezifikation
15°-Winkel
Gammastrahlen-Schild
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ RADIATION SHIELD GAMMA FIXED ANGLE 15 > Winkel: 15°