missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Flachfalzmasken, FFP3 NR D SL

Euro Protection™ Flachfalzmasken, FFP3 NR D SL, bestehend aus weichem SMS-Polypropylen und mit einer latexfreien Befestigung zum Festziehen ausgestattet.

Marke:  Euro Protection™ 23305

Artikelnummer. 12083196

  • 780.00 CHF / 240 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Außenschicht: SMS-Polypropylen
  • Filtermedium Elektrostatisches Meltdown-Polypropylen
  • Innenschicht: Weiches Polypropylen (SMS)
  • Einstellbare, elastische Befestigung zum Festziehen: Latexfreier, synthetischer Gummi
  • Nasenklemme: Verstärktes Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

EN 149:2001 + A1:2009
Elektrostatisches Meltdown-Polypropylen
Latexfreier, synthetischer Gummi
Verstärktes Polyethylen
19 g
SMS-Polypropylen
Ja
Weiches Polypropylen (SMS)
20/Box, 12 Boxen/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Euro Protection™ Flachfalzmasken, FFP3 NR D SL > 19 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt