Learn More
SCAT™ Planflansch-Deckel für Glas-Reaktoren
Der Flachflansch wird in der Regel zwischen die beiden zu verbindenden Flansche gelegt und dann mit den Schrauben festgezogen, um eine sichere Verbindung herzustellen. Geeignet für Glasreaktoren mit einem SCHOTT™ Planflansch.
Marke: SCAT™ 130102
170.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Name 'Planflansch' leitet sich von der flachen, ebenen Oberfläche des Rings ab, im Gegensatz zu anderen Flanschtypen wie dem Gewindeflansch oder dem Schweißflansch. Der Flachflansch ermöglicht die sichere Befestigung des Deckels am Reaktorkörper und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung, um Leckagen zu verhindern. Flachflansche werden in der Regel nach internationalen Normen und Standards wie DIN 12214 ANSI, ASME oder API hergestellt, um eine weitreichende Kompatibilität und Interoperabilität zu gewährleisten. Die wichtigsten Merkmale sind:
- Passgenauigkeit nach Norm: Kompatibel nach DIN 12214 (Laborflansch). Unsere Produkte sind perfekt mit Glasreaktoren kompatibel und ermöglichen eine nahtlose Integration.
- Einfache Konstruktion: Unsere Produkte sind mühelos und problemlos zu montieren, was Zeit und Mühe spart.
- Flexibel erweiterbar: Sie können unsere Produkte flexibel erweitern, um sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und zukünftige Anforderungen zu erfüllen.
- PTFE als Werkstoff: Da unsere Produkte vollständig aus PTFE bestehen, bieten sie eine universelle chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, was ihre Anwendungsvielfalt und Zuverlässigkeit erhöht.
- Individuell zugeschnitten: Mit Aufsätzen für die Verwendung vorhandener Geräte mit geschliffenen oder GL-Gewinden: Unsere Produkte sind mit praktischen Aufsätzen ausgestattet, die einen einfachen Anschluss und die Verwendung von bestehenden Geräten mit geschliffenen oder GL-Gewinden ermöglichen.
Ein Planflansch auf PTFE-Basis ist eine besondere Art von Flansch. PTFE ist ein sehr haltbares Material mit hervorragender chemischer Beständigkeit und wird häufig in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Bereichen, in denen aggressive Chemikalien vorhanden sind. Flachflansche sind je nach den Anforderungen des Reaktors in verschiedenen Materialien erhältlich. Sie können beispielsweise aus rostfreiem Stahl, Kohlenstoffstahl, PTFE oder speziellen Legierungen hergestellt werden. Die Wahl des richtigen Materials hängt von Faktoren wie der Art der Chemikalien, der Druck- und Temperatureinwirkung und der spezifischen Anwendung ab. Insgesamt sind Planflansche wichtige Komponenten für die sichere und zuverlässige Verbindung von Rohren und Behältern in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie sorgen für eine robuste Verbindung und eine wirksame Abdichtung, um Leckagen zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.
Spezifikation
Flat Flange | |
Glass Reactors | |
DN 100 |
Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks | |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | |
PTFE |