Learn More
Labcon™ Flat Caps with Elastomeric Seal for Specimen Collection and Transport Tubes
Flat Caps for the SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes which are leakproof, freestanding tubes.
Marke: Labcon™ 3201-875-008-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flat cap for mailing tubes
- Sterile
- Fit SuperClear specimen collection and transport tubes
- Cap includes elastomeric seal
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Teal color
- 500 per bag/2 bag per case
- Made in USA
Spezifikation
Caps | |
Yes | |
Autoclavable | |
Green | |
Sterile |
Elastomeric Ring | |
Screw Cap | |
Polypropylene Resin | |
2 bags of 500 | |
Labcon 5 and 10 mL specimen collection and transport tubes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Flat Caps with Elastomeric Seal for Specimen Collection and Transport Tubes > Screw Cap
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur