Learn More
Bochem™ Schüssel mit flachem Boden
Die Bochem™ Schüssel mit flachem Boden besteht aus Edelstahl für eine lange Haltbarkeit.
Marke:  Bochem™ 8671
Artikelnummer. 10682971
  • 27.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Flacher Boden
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
50 mm
Flachboden
250 ml
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Schüssel mit flachem Boden > Kapazität: 250 ml