Learn More
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit Flachboden
Große feste Schutzvorrichtung auf flacher Basis zum Schutz vor Gammastrahlung-Schild.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S2G
Artikelnummer. 12397177
  • 2730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicherheitsprodukt für Gammastrahlung mit flacher Basis
  • Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Gammastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, flache Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 300 mm (H x B x T)
  • Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
  • Große flache –Basis mit Festwinkel 15° 35 x 53 cm, Basis 35 x 30 cm, Gammastrahlenschutzschild
  • Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
Spezifikation
Spezifikation
Gamma-Schild
350 mm
530 mm
35 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit Flachboden > Höhe: 530 mm