Learn More
Cytiva Kolben für Vakuumfiltrationsgerät aus Glas
1000 ml-Kolben für die Verwendung mit Cytiva Glas-Vakuumfiltrationsgerät.
Marke: Cytiva 10442213
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch beständig gegen die meisten wässrigen und organischen Lösungen
- Beständig gegen wässrige Lösungen und Laugen
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
GV050/2/13 Erlenmeyerkolben (NS45) für Glas-Vakuumfilterhaltergerät | |
Borosilikatglas | |
Whatman Filterhalterapparat 10442200 und 10442300 | |
Erlenmeyerkolben | |
Wiederverwendbar |
1000 mL | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Kolben für Vakuumfiltrationsgerät aus Glas > Material: Trichter aus Borosilikatglas, Gehäuse aus Borosilikatglas, Edelstahlklemme
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur