Learn More
Thermo Scientific™ Klemmen und Befestigungen für Precision™ Wasserbäder
Verwenden Sie diese Kolbenklammern in Wasserbädern.
80.20 CHF - 233.16 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit den Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern und Schüttelbädern mit Hin- und Herbewegung. |
---|---|
Schüttelbewegung | Hin- und herschwingend |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15355917
|
Thermo Scientific™
3166216 |
13 bis 25 mm | Röhrchenklemme |
106.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15365917
|
Thermo Scientific™
3166227 |
20 x 25 ml (Modell 25), 48 x 25 ml (Modell 50) Kolben | Probenflaschenclip |
84.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15375917
|
Thermo Scientific™
3166198 |
15 x 50 ml (Modell 25), 36 x 50 ml (Modell 50) Kolben | Probenflaschenclip |
104.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15385917
|
Thermo Scientific™
3166221 |
9 x 125 ml (Modell 25), 24 x 125 ml (Modell 50) Kolben | Probenflaschenclip |
84.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15395917
|
Thermo Scientific™
3166566 |
6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben | Probenflaschenclip |
80.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15315927
|
Thermo Scientific™
3166200 |
2 x 1.000 ml (Modell 25), 5 x 1.000 ml (Modell 50) Kolben | Probenflaschenclip |
233.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15345927
|
Thermo Scientific™
3166189 |
13 mm bis 25 mm | Clip-Verschluss |
159.80 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Klemmen und Befestigungen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbädern.
Flaschenklemmen
- Sichern Kolben verschiedener Größen auf der Bad-Plattform
- Edelstahl
- Jeder benötigt eine Befestigung (Katalog-Nr. 3166189 - separate bestellen)
Röhrchenklemme
- Edelstahl
- Für 13 bis 25 mm-Röhrchen
- Jeder benötigt eine Befestigung (Katalog-Nr. 3166189 - separat bestellen)
Spezifikation
Zur Verwendung mit den Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern und Schüttelbädern mit Hin- und Herbewegung. | |
Hin- und herschwingend |