Learn More
Fisherbrand™ Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren
Die Fisherbrand™ Kolbenklammer ist für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator konzipiert und kann eine Vielzahl von Kolbengrößen aufnehmen.
84.30 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kolbenklammer
Material Edelstahl
Verpackungsmenge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16303236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-25
25 ml-Kolben
159.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16323236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-50
50 ml-Kolben
84.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16383226
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-125
125 ml-Kolben
91.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16313236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-250
250 ml-Kolben
105.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16333236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-500
500 ml-Kolben
105.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16373226
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-1000
1000 ml-Kolben
161.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16343236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
H1000-MR-CMB
125, 250, 500 ml-Kolben
129.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
  • Zum Aufnehmen von Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenklammer
Edelstahl
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren