Learn More
Scientific Industries Kolbenklemme für Orbital Genie-Schüttler
Die Kolbenklemme für den Orbital Genie Schüttler ist eine Edelstahl-Kolbenklemme.Mit Befestigungsschrauben.
38.45 CHF - 97.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kolbenklammer |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Genie Orbitalschüttler |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11361494
|
Scientific Industries
SI-1612 |
250 ml-Kolben |
38.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11391494
|
Scientific Industries
SI-1615 |
2 l-Kolben |
97.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus langlebigem Edelstahl hergestellt
- Zwei Größen für 250 ml-Kolben oder 2 l-Kolben
- Der Orbital Genie kann 25 250 ml-Kolbenklammern oder 5 2 l-Kolbenklemmen aufnehmen.
- Mit Befestigungsschrauben.
Spezifikation
Kolbenklammer | |
Edelstahl | |
Genie Orbitalschüttler | |
Je 1 |