Learn More
Scientific Industries Kolbenklemme für Orbital Genie-Schüttler
Die Kolbenklemme für den Orbital Genie Schüttler ist eine Edelstahl-Kolbenklemme.Mit Befestigungsschrauben.
Marke:  Scientific Industries SI-1612
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361494
  • 38.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus langlebigem Edelstahl hergestellt
  • Zwei Größen für 250 ml-Kolben oder 2 l-Kolben
  • Der Orbital Genie kann 25 250 ml-Kolbenklammern oder 5 2 l-Kolbenklemmen aufnehmen.
  • Mit Befestigungsschrauben.
Spezifikation
Spezifikation
250 ml-Kolben
Edelstahl
Je 1
Kolbenklammer
Genie Orbitalschüttler