Learn More
Micronova™ Taschenlampenhalterung (Klammer)
Zur Verwendung mit einem Kontrollspiegel, damit alle Oberflächen hinter Geräten und Vorrichtungen zuverlässig und ordnungsgemäß gereinigt werden
Marke: Micronova™ FLASHH-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie den hochpolierten Edelstahlspiegel zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche
- Dank Schwenkanschluss ist eine Anbringung an allen Griffen der SSU-Serie möglich
- Der optionale Taschenlampenaufsatz eignet sich perfekt für den Einsatz bei schwachem Licht wie z. B. in Tanks
Spezifikation
Klemmenhalterung für Taschenlampen mit 360°-Drehung | |
QDIST-66P (Kontrollspiegel) | |
Taschenlampenhalterung (Klammer) |
3.6 x 2.0 x 1.2 in. | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Taschenlampenhalterung (Klammer) > Flashlight Holder (clamp)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur