Learn More
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 76,5 °C), Paragon Scientific™
UKAS-zertifizierte Standards sind speziell für den Einsatz in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten konzipiert. Verpackt in 3 x 80 ml-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 40 °C und unter 360 °C verwendet.
Marke:  Paragon Scientific FP-PMCC-2
Artikelnummer. 16060232
  • 211.00 CHF / 3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
  • Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate haltbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
3 x 80 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 76,5 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.