Learn More
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 184,0 °C), Paragon Scientific™
UKAS-zertifizierte Standards sind speziell für den Einsatz in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten konzipiert. Verpackt in 3 x 80 ml-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 40 °C und unter 360 °C verwendet.
Marke: Paragon Scientific FP-PMCC-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
- Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate haltbar
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
3 x 80 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 184,0 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur