Learn More
Flammpunkt-Standard – Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (Nennwert: 257 °C), Paragon Scientific™
Speziell für die Verwendung in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten entwickelt. Einzeln verpackt in 3 x 80-l-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 79 °C (175 °F) und unter 400 °C (752 °F) verwendet
Marke:  Paragon Scientific FP-COC-5
Artikelnummer. 16040232
  • 211.00 CHF / 3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
  • Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate haltbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
3 x 80 mL
Name des Produkts
Flammpunkt-Standard – Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (Nennwert: 257 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.