Learn More
Integra Biosciences™ Flameboy Eco Bunsenbrenner
Höchste Anwendungssicherheit dank kontinuierlicher Flammenüberwachung, Übertemperaturschutz und anwenderdefinierter maximaler Brenndauer. Der Fireboy™ Eco Bunsenbrenner besticht durch ein glattes, verchromtes Metallgehäuse, das einfach zu reinigen sowie UV- und lösungsmittelbeständig ist.
Marke:  Integra Biosciences™ 144010
Artikelnummer. 11843560
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das glatte, verchromte Metallgehäuse ist einfach zu reinigen und UV- und lösungsmittelbeständig. Mit Flammenwächter und Überhitzungsschutz. Funktionelles und robustes Design. Komfortable Handhabung. Sicherer Betrieb.
  • Zündung durch Fußschalter (mitgeliefert) oder über eine Drucktaste
  • Zwei Regelknöpfe für Luft und Gas ermöglichen die Feinabstimmung der Flamme des FIREBOY plus
  • Zündung über eine Drucktaste oder freihändige Bedienung über einen Bewegungssensor oder optionalen Fußschalter (nicht mitgeliefert)
  • Anwenderdefinierte maximale Brenndauer
  • Optionaler Akku
  • Mit herkömmlichen Gasarten wie Butan/Propan und Erdgas kompatibel; kann an ein Gasnetz oder eine Gaskartusche angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
100 B x 150 H (mm)
Fußschalter
100 mm
Erdgas, Butan, Propan
150 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Flameboy Eco Bunsenbrenner > Gastyp: Erdgas/Butan/Propan