Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
Marke:  Julabo™ 9666110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11924848
  • 21300.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Große, helle LED-Anzeige
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
  • Druckanzeige
  • Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Spezifikation
39 bis 47 l
3 kW bei –20 °C, 5 kW bei –10 °C, 7,5 kW bei 0 °C, 9 kW bei 10 °C, 11 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Für umweltfreundliche Kühlung
7.2 bis 87 psi
R404 A
85 cm
148 cm
230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
50/60 Hz
CE, IEC 60529: 21
60 l/min
5 °C bis 40 °C
FL11006
±0,5 °C
78 cm
248 kg
230/400 V
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor > Fassungsvermögen: 39 bis 47 l; Bereich: -20 bis 40 °C; Pumpendurchflussrate: 60 l/min; Kühlleistung: 3 kW bei -20 °C, 5 kW bei 10 °C; 7.5 kW bei 0 °C, 9 kW bei 10 °C; 11 kW bei 20 °C