missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
FK 888, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044292
Zum Warenkorb hinzufügen

FK 888, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18044292
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18044292

Marke: Tocris Bioscience 2400/10

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High affinity NK1 antagonist

Selective, high affinity tachykinin NK1 receptor antagonist (Ki = 0.69 nM) that displays 320-fold selectivity for human over rat NK1 receptors. Inhibits substance P-induced contraction of isolated guinea pig trachea (IC50 = 32 nM) and inhibits substance P-induced airway constriction in vivo following i.v. and oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FK 888
CAS 138449-07-7
Summenformel C36H36N4O4
Menge 10 mg
Synonym d05ukk, n 2-4-hydroxy-1-1-methyl-1h-indol-3-yl carbonyl-l-prolyl-n-methyl-n-phenylmethyl-3-2-naphthyl-l-alaninamide, l-alaninamide, trans-4-hydroxy-1-1-methyl-1h-indol-3-yl carbonyl-l-prolyl-n-methyl-3-2-naphthalenyl-n-phenylmethyl, 2s,4r-4-hydroxy-1-1-methylindole-3-carbonyl-n-2s-1-methyl-phenylmethyl amino-3-naphthalen-2-yl-1-oxopropan-2-yl pyrrolidine-2-carboxamide, 2s,4r-n-2s-1-benzyl methyl amino-3-naphthalen-2-yl-1-oxopropan-2-yl-4-hydroxy-1-1-methylindole-3-carbonyl pyrrolidine-2-carboxamide, 4r-4-hydroxy-1-1-methyl-1h-indol-3-yl carbonyl-l-prolyl-n-methyl-3-2-naphthalenyl-n-phenylmethyl-l-alaninamide, l-alaninamide, 4r-4-hydroxy-1-1-methyl-1h-indol-3-yl carbonyl-l-prolyl-n-methyl-3-2-naphthalenyl-n-phenylmethyl
InChI-Schlüssel BFNKQTIJVFGCKQ-PDJGWCFMSA-N
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)N3CC(CC3C(=O)NC(CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4)C(=O)N(C)CC6=CC=CC=C6)O
IUPAC-Name (2S,4R)-N-[(2S)-1-[benzyl(methyl)amino]-3-naphthalen-2-yl-1-oxopropan-2-yl]-4-hydroxy-1-(1-methylindole-3-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 588.708
PubChem CID 107967
Formelmasse 588.69
Reinheit (%) >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
FK 888, Tocris Bioscience™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt