Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 365G1503
67.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17864961
  • 67.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23 G
Je
50 mm
AI/AS 1610 Autosampler
36550040 (seitliche Öffnung), 36566485 (Konus)
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
50 μl
Konus
Abnehmbar
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.