Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 36500495
121.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10658525
  • 122.13 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36500495
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
Je
50 mm
TriPlus, AS2000, AS200/AS800 Autosampler
36566485
23 G
Nein
100 μl
Konus
Abnehmbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte > 100 μl; 23 Gauge; 50 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.