Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 36500490
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10641406
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36500490
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
Je
80 mm
TriPlus, AS2000 Autosampler
36566480
26 G
Nein
250 μl
Konus
Abnehmbar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte > 250 μl; 26 Gauge; 80 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.