Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke: Thermo Scientific™ 36500520
89.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen aus Edelstahl
- Kolben aus PTFE
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
PTFE (Kolben), Edelstahl (Kanüle) | |
31 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle | |
Je | |
75 mm | |
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200/AS800 Autosampler | |
36550046 |
Gasdicht; 10 µl; Länge 75 mm; 31 Gauge, manuell abnehmbar | |
75 mm | |
Nein | |
10 μl | |
Konus | |
Abnehmbar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.